Learn More
Beta-nicotinamide adénine dinucléotide, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide |
CAS | 53-84-9 |
Formule moléculaire | C21H27N7O14P2 |
Numéro MDL | MFCD00150377 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad + |
Clé InChI | BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N |
SMILES | NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |
Nom IUPAC | Phosphate de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl |
Poids moléculaire (g/mol) | 663.43 |