Learn More
Bêta-estradiol, 99 % (poids sec), 3 % d’eau env., Thermo Scientific Chemicals
50.70€ - 666.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-28-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H24O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 272.388 |
Numéro MDL | MFCD00003693 |
Clé InChI | VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N |
Synonyme | estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin |
CID PubChem | 5757 |
ChEBI | CHEBI:16469 |
Nom IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol |
SMILES | CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366656
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03801.03 |
1 g |
50.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376656
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03801.06 |
5 g |
176.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386656
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03801.14 |
25 g |
666.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
β-Estradiol is the major estrogen secreted by the premenopausal ovary. It acts as an estrogenic hormone receptor (ER) agonist and activator of PI 3-kinase. Further, it is used in the treatment of infertility in women, prostate cancer and breast cancer. It is also employed as an agent of stimulating female puberty induction, as in the treatment of delayed puberty caused by hypogonadism or Turner's syndrome. In addition to this, it is used as part of the hormone replacement therapy for transgender women.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe β-estradiol est le principal œstrogène sécrété par l’ovaire préménopausique. Il agit en tant qu’agoniste des récepteurs des hormones œstrogènes (ER) et activateur de la PI 3-kinase. De plus, il est utilisé dans le traitement de l’infertilité chez les femmes, du cancer de la prostate et du cancer du sein. Il est également utilisé comme agent de stimulation de l’induction de la puberté féminine, comme dans le traitement des retards de puberté provoqués par l’hypogonadisme ou le syndrome de Turner′. En outre, il est utilisé dans le cadre du traitement hormonal substitutif pour les femmes transgenres.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’éthanol, l’eau, une solution saline tamponnée au phosphate, le DMF, l’acétone, le dioxane et les hydroxydes alcalins. Légèrement soluble dans les huiles végétales.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
50-28-2 | |
272.388 | |
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N | |
5757 | |
(8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol |
C18H24O2 | |
MFCD00003693 | |
estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin | |
CHEBI:16469 | |
CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O |
Spécification
beta-Estradiol | |
175°C to 178°C | |
C18H24O2 | |
1914275 | |
estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin | |
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N | |
CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O | |
272.388 | |
CHEBI:16469 | |
99% |
50-28-2 | |
(Poids sec), ≈3 % d’eau | |
MFCD00003693 | |
14,3703 | |
Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol ,water,phosphate buffer saline,dimethyl formamide,acetone,dioxane and alkali hydroxides. Slightly soluble in vegetable oils. | |
+79° (c=1 in Dioxane) | |
(8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol | |
5757 | |
272.39 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H360
Peut provoquer un cancer.
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H350-H361fd-H362-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-023-8
missing translation for 'rtecsNumber' : KG2975000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only