Learn More
Pentaacétate de Bêta-D-glucose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474184
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
β-D-Glucose Pentaacetate is used in biochemical reaction and also used as an active pharmaceutical intermediate. Further, it is used to stimulate insulin release in rat pancreatic islets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le β-glucose D pentaacétate est utilisé dans la réaction biochimique et également comme intermédiaire pharmaceutique actif. De plus, il est utilisé pour stimuler la libération d’insuline dans les îlots pancréatiques chez le rat.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 604-69-3
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.341
Numéro MDL MFCD00006597
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Synonyme beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
CID PubChem 2724702
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5 R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Glucose pentaacetate
Point de fusion 130°C to 132°C
Quantité 250 g
Beilstein 98851
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Rotation optique +5° (c=5 in Chloroform)
Poids de la formule 390.34
Pourcentage de pureté 98%