missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-Catenin, p Thr41, p Ser45 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-05413-20ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
beta-Catenin Polyclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| beta-Catenin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923 | |
| A synthetic phosphorylated peptide around T41 & S45 of human beta-Catenin (NP_001895.1). TTAPS | |
| 20 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 1499 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu