Learn More
Bestatine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473759
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Bestatin can indirectly act on monocytes by inhibiting Aminopeptidase B, which in turn inhibits the catabolism of tuftsin. Bestatin has also been shown to inhibit Leukotriene A4 hydrolase. It can directly stimulate lymphocytes through its fixation on the cell surface. The agent has been used in multiple leukemia studies. Bestatin is an aminopeptidase inhibitor, inhibits enkephalin metabolism and leukotriene A4 hydrolase. Inhibits tumor cell proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bestatine peut agir indirectement sur les monocytes en inhibant l’Aminopeptidase B, qui inhibe à son tour le catabolisme de la tuftsine. Il a également été démontré que la bestatine inhibe la leucotriène A4 hydrolase. Elle peut stimuler directement les lymphocytes par sa fixation sur la surface cellulaire. L’agent a été utilisé dans de multiples études sur la leucémie. La bestatine est un inhibiteur de l’aminopeptidase, inhibe le métabolisme de l’enképhaline et la leucotriène A4 hydrolase. Inhibe la prolifération des cellules tumorales.
Solubilité
Soluble dans l’eau<1 25), DMSO (2 mg/ml), methanol (5 mg/ml), 1eq. NaOH (50 mM), ethanol (<1mg/mL at 25°C), acetic acid, aq. HCl, and alkaline solution. Insoluble in ethyl acetate, benzene, hexane, and chloroform.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58970-76-6
Formule moléculaire C16H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 308.38
Numéro MDL MFCD00083262
Clé InChI VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Synonyme bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
CID PubChem 72172
Nom IUPAC (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido]-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bestatin
Point de fusion 233°C to 236°C
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Merck Index 14,9842
Informations sur la solubilité Soluble in water (<1 25),DMSO (2mg/ml),methanol (5mg/ml),1eq. NaOH (50 mM),ethanol (<1mg/ml at 25°C),acetic acid,aq. HCl,and alkaline solution. Insoluble in ethyl acetate,benzene,hexane,and chloroform.
Poids de la formule 308.37
Forme physique Poudre