Learn More
Feuille de béryllium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11470411
Feuille de béryllium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470411
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11470411
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041643.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-41-7
Formule moléculaire Be
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
Numéro MDL MFCD00134032
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
CID PubChem 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nom IUPAC béryllium
SMILES [Be]
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick, Vacuum tight
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Poids ≈0.12g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotG29P19 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number041643.FI,041643.FF
Numéro de lotD30Z009 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number041643.FI,041643.FF
Numéro de lotA05S018 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number041643.FI,041643.FF
Numéro de lotF21P01 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number041643.FI,041643.FF
Numéro de lotG17U010 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number041643.FI,041643.FF
Nom du produit
Feuille de béryllium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >