Learn More
Uvex™ Bermuda 7426-Graphite
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Description
- Matériau : 65 % polyester, 40% coton, environ 245 g/m², tissu croisé
- Ce pantalon est optimisé d’un point de vue physiologique
- Empiècements colorés contrastants, bien-être permanent et liberté de mouvement.
- Ceinture avec élastique pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes pour le rangement, coupe de type sport - lavable en blanchisserie industrielle
- Norme Oeko-Tex 100
- Tailles : 42 à 66
- Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : I point, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification
Spécification
Dimensions | 60 |
Sexe | Hommes |
Type de produit | General Purpose Pants |
Matériau | Cotton |
Couleur | Gris |
Type de cheville | Straight |
Type de couture | Taped |
Nbre de poches | 6 |
Type de bouchon | Boutons ; Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Bermuda 7426-Graphite >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu