Learn More
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Wipers - ISO Class 3
For ISO 3 (Class 1) cleanroom applications
1395.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes pour salle blanche ValuSeal-LP™ |
---|---|
Matériau | Tricot de polyester |
Compatibilité | IPA, Acétone et autres solvants |
Autoclavable | Autoclavable |
Bords | Scellé |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15533114
|
Berkshire™
VSLP.1212.14 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | 1050 Sheets/Cs. |
1395.00€
14 pièces |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Made from 100% continuous filament polyester knit
- Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
- Abrasion resistant with critically low particles and fibers and low non-volatile residues
- Chemically compatible with IPA, acetone and other solvents
- Steam autoclavable
- Laundered and packed in an ISO 4 (Class 10) cleanroom
Informations sur la commande
Basis weight, 145g/m2
Spécification
Lingettes pour salle blanche ValuSeal-LP™ | |
IPA, Acétone et autres solvants | |
Scellé | |
Pour le nettoyage des produits médicaux |
Tricot de polyester | |
Autoclavable | |
Pour le niveau de contrôle de la contamination le plus élevé dans les applications de traitement critiques ISO 3 |