Learn More
Berkshire™ Ultra-Seal™ 3000 Wipers
Code produit. p-209985 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
800 pièces
Code produit. 18770269
Marque: Berkshire™ US3000.0909.8
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les applications de classe ISO 3 (classe 1)
  • Knitted in tube form from the highest quality, 100% continuous-filament polyester yarn, leaving only two raw edges (which are then sealed)
  • No unsealed edges mean less potential for abrasion and contamination
  • Durable, two-ply wiper offers two to three times the absorbency of single-ply polyester
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) environment
Informations sur la commande
Basis weight: 134g/m2 (17-988-421); 177g/m2 (17-988-422).
Spécification
Type de produit Cleanroom Wipe
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22.86 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22.86 cm
Matériau Polyester Knit
Poids de base 145
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Chamber cleaning and cmP processing
Épaisseur 2-ply