Learn More
Berkshire™ Pro-Wipe™ 750 Wipers
Pour les applications de classe ISO 5 (classe 100)
Marque:  Berkshire™ PW750121220
25.12 EUR valable jusqu'au 2025-02-13
Utilisez le code promo "24130" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17877563
  • 35.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Inner core of cellulose ultrasonically bonded to outer layers of polypropylene
  • Strong, clean, economical wiper is excellent for all general-purpose applications
  • Solvent resistant and super absorbent
Informations sur la commande
Basis weight: 71.5g/m2.
Certifications
Certified for contact with food per EC regulation 1935 (2004)
Spécification
Spécification
Cleanroom Wipe
30.48 cm
30.48 cm
Super
71.5
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
For tray lining and other lab applications, cleaning scratch sensitive surfaces
12 in
12 in
Cellulose, Polypropylène
Autoclavable
EC regulation 1935 (2004)
For ISO Class 5 (Class 100) applications, general spill pick up and cleaning surfaces, removal of etchants, acids, and other chemical spills