Learn More
Berkshire™ 90 lingettes Lensx™
Pour les applications de classe ISO 7 (classe 10 000)
636.00€
Spécification
Matériau | Rayonne, chanvre de Manille |
---|---|
Compatibilité | IPA et autres solvants |
Poids de base | 9,2 |
Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15739098
![]() |
Berkshire™
LN90.0406.24 |
6 x 4 in (15,2 x 10,2 cm) |
636.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fait de 70 % de rayons non tissés et de 30 % chanvre de manila
- Non abrasif ; conçu pour le nettoyage des lentilles délicates, des optiques, des lasers
- Bonne compatibilité avec l’IPA et d’autres solvants
- Ne contient pas de résines ou de liants lixiviables
- 100 % biodégradable
Informations sur la commande
Poids de base : 9,35 g/m2.
Compliance
Conforme à la norme A-A-50177, Type 1, Classe 1 pour le papier à lentille légère.
Spécification
Rayonne, chanvre de Manille | |
IPA et autres solvants | |
9,2 | |
RoHS 2002/05, REACH |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Berkshire™ 90 lingettes Lensx™