Learn More
Berkshire™ Lingettes pour salle blanche Durx™ 670
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
7 x 8 po (17,7 x 25,4 cm)
Quantité d’emballage:
1200/paquet
150/Paquet
300/paquet
Conditionnement:
1 pièce
10800 pièces
12000 pièces
150 pièces
Description
- 55 % de cellulose hydroentangle mécanique/45 % de polyester; pas de liants secondaires
- Autoclavables à la vapeur pour une utilisation dans des zones aseptiques
- Bonne compatibilité avec l’IPA et d’autres solvants
- Douces, très absorbantes et durables; lingette à usage général
- Faible tendance à perdre des particules; faibles substances extractibles
- Également disponibles en tant que séparateurs de plaquettes pour l’empilement horizontal de plaquettes
Informations sur la commande
Poids de base : 67,6 g/m2
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Wipe |
| Longueur (impériale) | 4 in |
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 10 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Compatibilité | Solutions de nettoyage et de désinfection courantes |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 67.6 |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH, USP |
| Afficher plus |