Learn More
Bromure de benzylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455305
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué dans les réactions de couplage croisé.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Température de stockage recommandée : 2 à 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 62673-31-8
Densité 0.978
Formule moléculaire C7H7BrZn
Numéro MDL MFCD00671803
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme benzylzinc bromide, benzyl bromo zinc, benzylzinc bromide solution, benzylzinc bromide, 0.50 m in thf, benzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, benzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, benzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI WRSWIWOVJBYZAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);méthanidylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 236.417
CID PubChem 4443518
Poids de la formule 236.42