Learn More
Chlorure de benzyltriéthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10246120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
500 g, Flacon en verre, 500g
Code nomenclature Nacres: NA.22
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10246120
Marque: Thermo Scientific Acros 164025000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-37-1
Formule moléculaire C13H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 227.78
Numéro MDL MFCD00011824
Clé InChI HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 66133
Nom IUPAC Benzyl(triéthyl)azanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriethylammonium chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 185.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair >275°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2N(C2H5)3Cl
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,dmf,soluble in acetone,ch2cl2
Poids de la formule 227.78
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotA0476730 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/10/2025 Code produit164025000, 164020025, 164021000
Numéro de lotA0458784 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2025 Code produit164025000, 164020025, 164021000
Numéro de lotA0462788 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2025 Code produit164025000, 164020025, 164021000
Numéro de lotA0462788 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Code produit164025000, 164020025, 164021000
Numéro de lotA0447151 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2024 Code produit164025000, 164020025, 164021000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyltriethylammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Chlorure de benzyltriéthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >