Learn More
(Benzylthio)acétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336666
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10230-69-0
Formule moléculaire C10H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 180.265
Numéro MDL MFCD00026241
Clé InChI OIEDQMIEPJIRFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzylthio acetone, 1-benzylthio-2-propanone, benzylthio acetone, .alpha.-benzylthio acetone, 1-benzylsulfanyl propan-2-one, 1-phenylmethylthio acetone, 1-benzylsulfanyl acetone, benzylthio-2-propanone, acmc-20ap9q, alpha-benzylthio acetone
CID PubChem 82472
Nom IUPAC 1-benzylsulfanylpropan-2-one
SMILES CC(=O)CSCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Benzylthio)acetone
Densité 1.09
Point d’ébullition 155°C to 156°C (17 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.558
Quantité 5 g
Beilstein 1866268
Poids de la formule 180.27
Pourcentage de pureté 98%