Learn More
Chlorure de Benzyloxyacétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11353476
Chlorure de Benzyloxyacétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353476
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11353476
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14337.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Benzyloxyacetyl chloride is a reagent used to construct substituted 2-azetidinones for further elaboration into annulated β-lactams. It is a commonly employed reagent for asymmetric synthesis of β-lactams. It is also used in preparation of (S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitrile, key intermediate in the preparation of fluoroquinolone antibiotic for respiratory tract infections, non-racemic helicene and β-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzyloxyacétyle est un réactif utilisé pour construire des 2-azétidinones substituées pour une élaboration plus poussée dans les β-lactames annulées. Il s’agit d’un réactif couramment utilisé pour la synthèse asymétrique des β-lactamines. Il est également utilisé dans la préparation du (S)-3-(méthylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitrile, intermédiaire clé dans la préparation de l’antibiotique fluoroquinolone pour les infections des voies respiratoires, de l’hélicène non racémique et de +#946;-lactames.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est comprise entre 2 et 8°C. Conserver sous gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19810-31-2
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00010768
Clé InChI QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
CID PubChem 177085
Nom IUPAC Chlorure de 2-phénylméthoxyacétyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyloxyacetyl chloride
Densité 1.189
Point d’ébullition 84°C to 87°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire C6H5CH2OCH2COCl
Indice de réfraction 1.523
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1947363
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de Benzyloxyacétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >