Learn More
Benzylacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 110.55€
Identifiants chimiques
CAS 2550-26-7
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Numéro MDL MFCD00008790
Clé InChI AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
CID PubChem 17355
Nom IUPAC 4-phénylbutan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10478240
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105830050
5 mL Flacon en verre
21.00€
5mL
10020560
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105832500
250 mL Flacon en verre
37.89€
250mL
10474385
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105830010
1 L Flacon en verre
110.55€
1L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Benzylacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals