Learn More
Éther de benzyle phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.75€ - 116.00€
Identifiants chimiques
CAS 946-80-5
Formule moléculaire C13H12O
Poids moléculaire (g/mol) 184.24
Numéro MDL MFCD00020660
Clé InChI BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
CID PubChem 70352
Nom IUPAC Phénoxyméthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10635531
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
310260050
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10153094
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
310260250
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
946-80-5
184.24
BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
70352
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
C13H12O
MFCD00020660
benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
Phénoxyméthylbenzène
Spécification
Benzyl phenyl ether
97.5
37°C to 41°C
286°C to 287°C
Authentique
Flacon en verre
C6H5CH2OC6H5
benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Phénoxyméthylbenzène
70352
98%
946-80-5
100.0
Marron-orange
113°C
97.5% min. (GC)
C13H12O
MFCD00020660
Solubility in water: insoluble
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
184.24
184.24
Morceaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • Benzyl phenyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.