Learn More
Isocyanure de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10622793
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10340-91-7
Formule moléculaire C8H7N
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00000004
Clé InChI RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene
CID PubChem 82558
Nom IUPAC isocyanométhylbenzène
SMILES [C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Benzyl isocyanide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.9620g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 106.0°C (75.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NC
Indice de réfraction 1.5200 to 1.5220
Quantité 5 g
Beilstein 12,1041
Gravité spécifique 0.962
Poids de la formule 117.18
Pourcentage de pureté 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl isocyanide
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.