Learn More
Chlorure de benzyle, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484094
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Benzyl Chloride is used as an intermediate for manufacturing of benzyl alcohol, benzoic acid and benzyl cyanide. It is also used to prepare benzyl esters, which are used as plasticizer, flavorants and perfumes. It acts as an intermediate in the preparation of phenylacetic acid. In organic synthesis, it is used as an alkylating agent and utilized for the introduction of the benzyl protecting group for alcohols. Further, it is involved in the preparation of quaternary ammonium salts by reaction with tertiary amines. In addition to this, it is used to prepare Grignard reagent by reacting with metallic magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzyle est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de lʼalcool benzylique, de lʼacide benzoïque et du cyanure de benzyle. Il est également utilisé pour préparer les esters benzyliques, qui sont utilisés comme plastifiant, aromatisants et parfums. Il agit comme intermédiaire dans la préparation de lʼacide phénylacétique. En synthèse organique, il est utilisé comme agent alkylant et utilisé pour lʼintroduction du groupe de protection benzylique pour les alcools. De plus, il participe à la préparation de sels dʼammonium quaternaire par réaction avec des amines tertiaires. De plus, il est utilisé pour préparer le réactif de Grignard en réagissant avec du magnésium métallique.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther. Insoluble dans lʼeau Miscible avec de lʼalcool, de lʼéther et du chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les métaux courants, le plomb, les agents oxydants, le fer, les sels de fer, le laiton et lʼaluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-44-7
Formule moléculaire C7H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 126.583
Numéro MDL MFCD00000889
Clé InChI KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
CID PubChem 7503
ChEBI CHEBI:615597
Nom IUPAC chlorométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl chloride
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -43°C
Densité 1.099
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%, Stabilized
Indice de réfraction 1.538
Quantité 10,000 g
Numéro UN UN1738
Beilstein 471308
Merck Index 14,1129
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether; Insoluble in waterMiscible with alcohol,ether and chloroform.
Poids de la formule 126.59
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide