Learn More
Chlorure de benzyle, 99,5 +%, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 13468418 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Unit Size:
10L
1L
2.50L
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 13468418
Brand: Thermo Scientific Acros 180850100
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-44-7, 75-56-9
Numéro MDL MFCD00000889
Clé InChI KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
CID PubChem 7503
ChEBI CHEBI:615597
Nom IUPAC chlorométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzyl chloride
Note relative au nom 99.5+%
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -39.0°C
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 179.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C7H7Cl
Formule linéaire C6H5CH2Cl
Indice de réfraction 1.5370 to 1.5390
Quantité 10 L
Beilstein 05,292
Merck Index 15,1132
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ethyl ether,chloroform,,acetone,slightly soluble in carbon tetrachloride
Stabilisateur 0.25% propylene oxide
Poids moléculaire (g/mol) 126.59
Viscosité 1.280 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 126.59
Pourcentage de pureté 99.5+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl chloride, stabilized
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.