Learn More
Bromure de benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11495643
Bromure de benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495643
1000 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11495643
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13535.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Benzyl bromide is widely useful in organic synthesis as a benzyl protecting group for alcohols and carboxylic acids. It is used in the preparation of foaming and frothing agents, quaternary ammonium compounds, peniclins, photographic chemicals, synthetic resins, dyes and plasticizers and esters. It is also involved in the synthesis of (E)-(2-Iodovinyl)benzene by reacting it with diiodomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de benzyle est largement utile dans la synthèse organique en tant que groupe protecteur de benzyle pour les alcools et les acides carboxyliques. Il est utilisé dans la préparation d’agents moussants et de mousse, de composés d’ammonium quaternaire, de pénicilline, de produits chimiques photographiques, de résines synthétiques, de colorants et plastifiants et d’esters. Il est également impliqué dans la synthèse du (E)-(2-Iodovinyl)benzène par réaction avec le diiodométhane.
Solubilité
Miscible au benzène, au tétrachlorure de carbone, à l’éthanol et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les bases, alcools, amines et agents oxydants, et corrode l’acier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-39-0
Formule moléculaire C7H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 171.037
Numéro MDL MFCD00000172
Clé InChI AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
CID PubChem 7498
ChEBI CHEBI:59858
Nom IUPAC Bromométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl bromide
Point de fusion -4°C
Densité 1.438
Point d’ébullition 198°C to 199°C
Point d’éclair 87°C (189°F)
Odeur Pungent, Makes Eyes Water
Indice de réfraction 1.575
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1737
Beilstein 385801
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1128
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,carbon tetrachloride,ethanol and ether.
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10188020 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2023 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
Numéro de lot10238919 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2023 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
Numéro de lot10248210 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2023 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
Numéro de lot10230348 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
Numéro de lot10136099 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2020 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Bromotoluène
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Bromure de benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >