Learn More
Alcool benzylique, Honeywell™
Code produit. 15607170
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 15607170
Marque: Honeywell-Chromasolv 807081L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™, analyse GC de l’espace de tête, ≥ 99,9 % (GC)
Solvants pour analyse GC de l’espace de tête Honeywell Chromasolv™ :
  • développés spécialement pour l’identification et la quantification des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques à l’aide d’analyses GC de l’espace de tête décrites dans des monographies de la pharmacopée américaine (USP) ou de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et selon les directives de la Conférence Internationale sur l’Harmonisation relative aux exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH)
  • solvants très purs avec des concentrations extrêmement faibles de solvants résiduels définis
  • tests de production et d’application de pointe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Densité 1.045g/mL at 25°C
Point d’éclair 96°C (204.8°F)
Température d’allumage 817°F
Formule moléculaire C7H8O
Formule linéaire C6H5CH2OH
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Quantité 1 L
Numéro UN UN3334
Beilstein 878307
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Phénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
CID PubChem 244
Densité de vapeur 3.7 (vs air)
ChEBI CHEBI:17987
Poids de la formule 108.14g/mol
Tension de vapeur 13.3 mmHg (100°C), 3.75 mmHg (77°C)
Pourcentage de pureté ≥99.9% (GC)
Qualité CHROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl alcohol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.