Learn More
Alcool benzylique, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl alcohol |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5CH2OH |
| Indice de réfraction | 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589nm) |
| Quantité | 2.5 L |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Benzyl alcohol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.