Learn More
Acétoacétate de benzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
Description
Benzyl acetoacetate is used as a Pharmaceutical and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétoacétate de benzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique fin.
Solubilité
Il est soluble dans les solutions alcalines.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
L’acétoacétate de benzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique fin.
Solubilité
Il est soluble dans les solutions alcalines.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzyl acetoacetate |
Densité | 1.113 |
Point d’ébullition | 276°C |
Point d’éclair | 108°C (226°F) |
Indice de réfraction | 1.512 |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 2049615 |
Informations sur la solubilité | It is soluble in alkali solutions. |
Poids de la formule | 192.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Benzyl acetoacetate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Benzyl acetoacetate
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction