Learn More
Acétate de benzyle, +99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10020550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 10020550
Marque: Thermo Scientific Acros 105822500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 140-11-4 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-11-4
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Clé InChI QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acétate de benzyle
SMILES CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl acetate
Point de fusion -51.0°C
Densité 1.0550 g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 102°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2C6H5
Indice de réfraction 1.5010 to 1.5030
Quantité 250 mL
Beilstein 06, 435
Merck Index 15, 1126
Gravité spécifique 1.055
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 1.5 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 150.18
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.