Learn More
4-hydroxyphényl cétone de benzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10421094
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-32-9
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00002360
Clé InChI JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethanone, 4-hydroxydeoxybenzoin, acetophenone, 4'-hydroxy-2-phenyl, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethan-1-one, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenyl, acmc-20alpm, 4-hydroxydesoxybenzoin, p-phenylacetyl phenol, maybridge3_000426
CID PubChem 75607
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)-2-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 148°C to 151°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule linéaire C6H5CH2C(O)C6H4OH
Quantité 25 g
Beilstein 08, 165
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.