Learn More
Éther benzylique 2-bromoéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10722485
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1462-37-9
Formule moléculaire C9H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 215.09
Numéro MDL MFCD01321307
Clé InChI FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 2-bromoethyl ether, 2-bromoethoxy methyl benzene, 2-benzyloxy-1-bromoethane, benzyloxyethyl bromide, benzene, 2-bromoethoxy methyl, 1-bromo-2-benzyloxyethane, 2-bromoethoxymethyl benzene, 2-bromo-ethoxymethyl-benzene
CID PubChem 73833
Nom IUPAC 2-bromoéthoxyméthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 2-bromoethyl ether
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.3600g/mL
Point d’ébullition 254.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OCH2CH2Br
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.36
Poids de la formule 215.09
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl 2-bromoethyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.