Learn More
Fluorure de benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
35.70€ - 105.53€
Identifiants chimiques
CAS | 455-32-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5FO |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.11 |
Numéro MDL | MFCD00000364 |
Clé InChI | HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa |
CID PubChem | 67999 |
Nom IUPAC | Fluorure de benzoyle |
SMILES | FC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10612952
|
Thermo Scientific Acros
402040050 |
5 g |
35.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412152
|
Thermo Scientific Acros
402040250 |
25 g |
105.53€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
455-32-3 | |
124.11 | |
HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N | |
67999 | |
FC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C7H5FO | |
MFCD00000364 | |
benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa | |
Fluorure de benzoyle |
Spécification
Benzoyl fluoride | |
-28.0°C | |
159.0°C to 161.0°C | |
Authentique | |
Flacon en plastique | |
C6H5COF | |
MFCD00000364 | |
1.15 | |
Solubility in water: hydrolyses. | |
FC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
124.11 | |
124.11 |
455-32-3 | |
1.1500g/mL | |
48°C | |
96% min. (GC) | |
C7H5FO | |
1.496 | |
09,181 | |
benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa | |
HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N | |
Fluorure de benzoyle | |
67999 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HLiquide et vapeurs inflammables.Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-244-9
- Benzoyl fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P402-Stocker dans un endroit sec.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only