Learn More
Chlorure de benzoyle, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10030040
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 98-88-4
Formule moléculaire C7H5ClO
Numéro MDL 653
Specifications
Point de fusion -1°C
Couleur Incolore
pH 2
Point d’ébullition 198°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 4.88
Poids de la formule 140.57g/mol
Tension de vapeur 0.5 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.