Learn More
Benzoxazole 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10407772
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 273-53-0
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00005765
Clé InChI BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoie
CID PubChem 9228
ChEBI CHEBI:38814
Nom IUPAC 1,3-benzoxazole
SMILES O1C=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoxazole
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27°C to 30°C
Couleur Marron-orange à jaune
Point d’ébullition 182°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 27, 42
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,sulfuric acid
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.