Learn More
Benzopinacole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10559630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
10 g, Flacon en verre
Code nomenclature Nacres: NA.22
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
Code produit. 10559630
Marque: Thermo Scientific Acros 105590100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 464-72-2
Formule moléculaire C26H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 366.45
Numéro MDL MFCD00004448
Clé InChI MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 94766
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétraphényléthane-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzopinacole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184°C to 186°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2C(OH)C(OH)(C6H5)2
Quantité 10 g
Beilstein 06, 1058
Merck Index 15, 1103
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 366.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotA0433800 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Code produit105590100, 105591000
Numéro de lotA0458134 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Code produit105590100, 105591000
Numéro de lotA0457652 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2023 Code produit105590100, 105591000
Numéro de lotA0455519 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Code produit105590100, 105591000
Numéro de lotA0448150 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2023 Code produit105590100, 105591000
Nom du produit
Benzopinacole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >