Learn More
Imine de benzophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Useful in the preparation of nitrile ylide dimers.Benzophenone imine as ammonia surrogate. As intermediate material for synthesis of organic chemicals. Catalytic enantioselective alkylation of the benzophenone imine of glycine t-butyl ester using phosphazene (Schwesinger) bases and chiral quaternary ammonium salts yields either enantiomer of amino acid derivatives in excellent yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utile dans la préparation de dimères nitrile ylide. La benzophénone imine comme substitut d’ammoniac. Utilisé comme matériau intermédiaire pour la synthèse de produits chimiques organiques. L’alkylation catalytique énantiosélective de la benzophénone imine de l’ester de t-butyle de glycine à l’aide de bases de phosphazène (Schwesinger) et de sels d’ammonium chiraux quaternaires produit un énantiomère de dérivés d’acides aminés avec un excellent rendement.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Utile dans la préparation de dimères nitrile ylide. La benzophénone imine comme substitut d’ammoniac. Utilisé comme matériau intermédiaire pour la synthèse de produits chimiques organiques. L’alkylation catalytique énantiosélective de la benzophénone imine de l’ester de t-butyle de glycine à l’aide de bases de phosphazène (Schwesinger) et de sels d’ammonium chiraux quaternaires produit un énantiomère de dérivés d’acides aminés avec un excellent rendement.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Benzophenone imine |
Densité | 1.08 |
Point d’ébullition | 151°C to 153°C (10 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.618 |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 181.23 |
Pourcentage de pureté | 95% |