Learn More
Benzonitrile, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
45.40€ - 256.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-47-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5N |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.12 |
Numéro MDL | MFCD00001770 |
Clé InChI | JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril |
CID PubChem | 7505 |
ChEBI | CHEBI:27991 |
Nom IUPAC | benzonitrile |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10025803
|
Thermo Scientific Acros
167670500 |
50 mL | Flacon en verre |
45.40€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10534111
|
Thermo Scientific Acros
167672500 |
250 mL | Flacon en verre |
67.20€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10248113
|
Thermo Scientific Acros
167670010 |
1 L | Flacon en verre |
256.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VISIdentifiants chimiques
100-47-0 | |
103.12 | |
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N | |
7505 | |
benzonitrile |
C7H5N | |
MFCD00001770 | |
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril | |
CHEBI:27991 | |
C1=CC=C(C=C1)C#N |
Spécification
Benzonitrile | |
100-47-0 | |
99.0 | |
-13.0°C | |
188.0°C to 191.0°C | |
99% min. (GC) | |
C6H5CN | |
MFCD00001770 | |
0.0005% max. | |
1.01 | |
Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents | |
C1=CC=C(C=C1)C#N | |
103.12 | |
CHEBI:27991 | |
103.12 | |
Spectroscopie |
99+% | |
(1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm | |
100.0 | |
1.0100g/mL | |
71°C | |
C7H5N | |
1.5270 to 1.5290 | |
09, 275 | |
15, 1099 | |
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril | |
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N | |
benzonitrile | |
7505 | |
1.24 mPa.s (25°C) | |
99+% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-855-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DI2450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only