Learn More
Benzonitrile, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10248113
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-47-0
Formule moléculaire C7H5N
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00001770
Clé InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
CID PubChem 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nom IUPAC benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzonitrile
Note relative au nom 99+%
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -13.0°C
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 191.0°C
Point d’éclair 71°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CN
Indice de réfraction 1.5270 to 1.5290
Quantité 1 L
Beilstein 09, 275
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Merck Index 15, 1099
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viscosité 1.24 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Spectroscopie
Forme physique Liquide