Learn More
Acide benzoïque, AR certifié pour l‘analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Description
Acide benzoïque, certifié AR pour l’analyse
Spécification
Point de fusion | 121°C |
Couleur | Blanc |
pH | 2.5 to 3.5 |
Point d’ébullition | 249°C |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 122.12g/mol |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Benzoic acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.