Learn More
Acide benzoïque, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
24.20€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS 65-85-0
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.123
Numéro MDL MFCD00002398
Clé InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
CID PubChem 243
ChEBI CHEBI:30746
Nom IUPAC acide benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333288
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036230.14
25 g
24.20€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11323288
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036230.22
100 g
51.30€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11343288
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036230.36
500 g
101.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Benzoic acid is an important precursor for the preparation of many other organic substances viz. benzoyl chloride, benylbenzoate, phenol, sodium benzoate, benzyl alcohol as well as benzoate plasticizers such as glycol-, diethhyleneglycol- and triethyleneglycol esters. Benzoic acid and its salts are used as food preservatives. It is involved in rubber polymerization as an activator and a retardant. It is the main component of benzoin resin and is a constituent of Whitfield’s ointment, which is used for the treatment of fungal skin diseases such as tinea, ringworm and athlete’s foot. It is widely used in cosmetics, dyes, plastics and insect repellents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
65-85-0
122.123
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
243
acide benzoïque
C7H6O2
MFCD00002398
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
CHEBI:30746
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Benzoic acid
65-85-0
249°C
C7H6O2
636131
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
acide benzoïque
243
122.12
ACS
121°C (250°F)
Cristalline
2,5 à 3,5
121°C à 124°C
Blanc
MFCD00002398
14,1091
Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
122.123
CHEBI:30746
≤99.5%
1,32 g/ml
Faible, caractéristique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P270-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P314-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 200-618-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DG0875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante