Learn More
Acide benzoïque, 99,6+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10005860 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
missing translation for 'unitSize'
25g
2kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10005860
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 423475000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65-85-0
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Clé InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
CID PubChem 243
ChEBI CHEBI:30746
Nom IUPAC acide benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 123.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 249.0°C
Point d’éclair 121°C
Résidus d’allumage 0.005% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max. (in methanol)
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Benzoic acid