Learn More
Ester pinacolique d’acide benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10737728
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1168135-03-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84.0°C to 86.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H15BN2O2S
Numéro MDL MFCD11867874
Quantité 1 g
Synonyme benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 thiadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb346, benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Clé InChI KISHNZJGTMYYKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NSN=C2C=C1
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 262.13
CID PubChem 46738015
Poids de la formule 262.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo¢c!¢1,2,5!thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.