Learn More
Benzo[b]furane, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
57.80€ - 254.00€
Identifiants chimiques
CAS | 271-89-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.14 |
Numéro MDL | MFCD00005847 |
Clé InChI | IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene |
CID PubChem | 9223 |
ChEBI | CHEBI:35260 |
Nom IUPAC | 1-benzofurane |
SMILES | O1C=CC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11432258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15225.09 |
10 g |
57.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15225.18 |
50 g |
254.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le benzo[b]furane est utilisé dans la fabrication de la résine de coumarone-indène. Il a été utilisé pour fabriquer des carreaux de sol et d’autres produits. Il est également utilisé comme revêtement sur les pamplemousses, les citrons, les limes, les oranges, les tangelos et les tangerines, ainsi que dans la production de peintures et de vernis résistants à la corrosion, dans des revêtements résistants à l’eau sur des produits en papier et des tissus et comme adhésifs dans des récipients alimentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe benzo[b]furane est utilisé dans la fabrication de la résine de coumarone-indène.Il a été utilisé pour fabriquer des carreaux de sol et d’autres produits.Il est également utilisé comme revêtement sur les pamplemousses, les citrons, les limes, les oranges, les tangelos et les tangerines, ainsi que dans la production de peintures et de vernis résistants à la corrosion, dans des revêtements résistants à l’eau sur des produits en papier et des tissus et comme adhésifs dans des récipients alimentaires.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées.Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
271-89-6 | |
118.14 | |
IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N | |
9223 | |
1-benzofurane |
C8H6O | |
MFCD00005847 | |
benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene | |
CHEBI:35260 | |
O1C=CC2=CC=CC=C12 |
Spécification
Benzo[b]furan | |
1.095 | |
56°C (133°F) | |
C8H6O | |
MFCD00005847 | |
107704 | |
benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene | |
IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N | |
1-benzofurane | |
9223 | |
118.14 |
271-89-6 | |
173°C to 175°C | |
Aromatic | |
1.566 | |
UN1993 | |
14,1088 | |
Not miscible in water. | |
O1C=CC2=CC=CC=C12 | |
118.14 | |
CHEBI:35260 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H351
Liquide et vapeurs inflammables.
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P281-P303+P361+P353-P308+P313-P370+P378q-P501c
H226-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-982-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DF6423800
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only