Learn More
Chlorure de benzo[b]furane-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 180.59 |
| Pourcentage de pureté | 97% |