Learn More
Chlorure de benzo[b]furane-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10193504
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 111964-21-7
Formule moléculaire C9H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 180.587
Numéro MDL MFCD11841066
Clé InChI YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg
CID PubChem 13024720
Nom IUPAC 1-chlorure de benzofurane-3-carbonyle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.59
Pourcentage de pureté 97%