Learn More
Acide benzo[b]furane-2-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027148
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11440088
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23676.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98437-24-2 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
It is used in the facile preparation of highly-functionalized, nitrogen-bearing diarylmethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation facile de diarylméthanes à haute fonction et à azote.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98437-24-2
Formule moléculaire C8H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.95
Numéro MDL MFCD00236019
Clé InChI PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
CID PubChem 2776266
Nom IUPAC Acide 1-benzofuran-2-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-2-boronic acid
Quantité 1 g
Beilstein 1637889
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 161.95
Pourcentage de pureté 98%