missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ Acide benzylique, 99 %, Thermo Scientific™
Identifiants chimiques
CAS | 76-93-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.247 |
Numéro MDL | MFCD00004447 |
Clé InChI | UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzilic acid, diphenylglycolic acid, benzylic acid, hydroxy diphenyl acetic acid, diphenylhydroxyacetic acid, glycolic acid, diphenyl, hydroxydiphenylacetic acid, acide diphenylhydroxyacetique, benzilsaeure, alpha-hydroxy-2,2-diphenylacetic acid |
CID PubChem | 6463 |
ChEBI | CHEBI:39414 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxy-2,2-diphénylacétique |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(=O)O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsL’acide benzilique est utilisé dans la synthèse organique, comme point de base pour la préparation de produits pharmaceutiques aux glycolates et de certains médicaments hallucinogènes (délire), comme le BZ et la bénactyzine. Il est également utilisé pour déterminer le zirconium et obtenir la benzophénone.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (1,4 g/l à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
76-93-7 | |
228.247 | |
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N | |
6463 | |
Acide 2-hydroxy-2,2-diphénylacétique |
C14H12O3 | |
MFCD00004447 | |
benzilic acid, diphenylglycolic acid, benzylic acid, hydroxy diphenyl acetic acid, diphenylhydroxyacetic acid, glycolic acid, diphenyl, hydroxydiphenylacetic acid, acide diphenylhydroxyacetique, benzilsaeure, alpha-hydroxy-2,2-diphenylacetic acid | |
CHEBI:39414 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(=O)O)O |
Spécification
Benzilic acid | |
148°C to 152°C | |
180°C (13 mmHg) | |
Odorless | |
MFCD00004447 | |
14,1080 | |
Sparingly soluble in water (1.4g/L at 25°C). | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(=O)O)O | |
228.247 | |
CHEBI:39414 | |
99% |
76-93-7 | |
1.28 | |
215°C (419°F) | |
C14H12O3 | |
521402 | |
benzilic acid, diphenylglycolic acid, benzylic acid, hydroxy diphenyl acetic acid, diphenylhydroxyacetic acid, glycolic acid, diphenyl, hydroxydiphenylacetic acid, acide diphenylhydroxyacetique, benzilsaeure, alpha-hydroxy-2,2-diphenylacetic acid | |
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxy-2,2-diphénylacétique | |
6463 | |
228.25 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 200-993-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DD2064000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante