Learn More
Benzil, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
32.86€ - 222.11€
Identifiants chimiques
CAS 134-81-6
Formule moléculaire C14H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Numéro MDL MFCD00003080
Clé InChI WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
CID PubChem 8651
ChEBI CHEBI:51507
Nom IUPAC 1,2-diphénylethane-1,2-dione
SMILES O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10346070
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105411000
100 g Flacon en plastique
32.86€
100g
10677052
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105415000
500 g Flacon en plastique
70.65€
500g
11964841
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105410025
2.5 kg Flacon en plastique
222.11€
2.50kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
134-81-6
210.23
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
8651
1,2-diphénylethane-1,2-dione
C14H10O2
MFCD00003080
benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
CHEBI:51507
O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Benzil
134-81-6
100.0
Blanc
0.5% max.
99% min. (GC)
C6H5COCOC6H5
15,108
Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,ethyl,acetate,benzene,toluene and nitrobenzene
O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
210.23
CHEBI:51507
99+%
99+%
99.0
94.0°C to 97.0°C
346.0°C to 348.0°C
Authentique
C14H10O2
MFCD00003080
benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
1,2-diphénylethane-1,2-dione
8651
210.23
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-157-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DD1925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Benzil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.