Learn More
Chlorure de benzènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10294760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
250mL
5L
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10294760
Marque: Thermo Scientific Acros 148482500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-09-9
Formule moléculaire C6H5ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 176.62
Numéro MDL MFCD00007426
Clé InChI CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
CID PubChem 7369
Nom IUPAC Chlorure de benzènesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 14.5°C
Densité 1.3840g/mL
Point d’ébullition 251.0°C to 252.0°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SO2Cl
Indice de réfraction 1.5508 to 1.5528
Quantité 250 mL
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Merck Index 15,1073
Gravité spécifique 1.384
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 176.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.