Learn More
Chlorure de benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.03€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 98-09-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5ClO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.614 |
Numéro MDL | MFCD00007426 |
Clé InChI | CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride |
CID PubChem | 7369 |
Nom IUPAC | Chlorure de benzènesulfonyle |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449822
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10849.30 |
250 g |
27.03€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439822
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10849.0B |
1000 g |
66.43€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459822
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10849.0I |
5000 g | N/A | ||||||
Description
Benzenesulfonyl chloride reacts with Grignard reagents to form oxindoles from N-unsubstituted indoles. It is widely used to check the assay of thiamine in different food products. It is involved in the synthesis of alpha-disulfones, sulfonamides and sulfoante esters as precursor. It is a derivatization reagent for the determination of various amines in waste water and surface water at the sub-ppb level by gas chromatography-mass spectrometry. It is common reagent used in Hinsberg test for detection and distinguishing the type of amines as primary, secondary and tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de benzènesulfonyle réagit avec les réactifs de Grignard pour former des oxindoles à partir d’indoles non substitués en N. Il est largement utilisé pour vérifier le dosage de la thiamine dans différents produits alimentaires. Il est impliqué dans la synthèse des alpha-disulfones, des sulfonamides et des esters de sulfoante en tant que précurseur. Il s’agit d’un réactif de dérivation pour la détermination de diverses amines dans les eaux usées et les eaux de surface au niveau des sous-ppb par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse. Il s’agit d’un réactif commun utilisé dans le test d’Hinsberg pour la détection et la distinction du type d’amines en tant qu’amines primaires, secondaires et tertiaires.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les bases fortes, le formamide méthylique et le diméthylsulfoxyde.
Identifiants chimiques
98-09-9 | |
176.614 | |
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N | |
7369 | |
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl |
C6H5ClO2S | |
MFCD00007426 | |
phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride | |
Chlorure de benzènesulfonyle |
Spécification
Benzenesulfonyl chloride | |
14°C to 15°C | |
252°C | |
Irritating | |
1.5525 | |
UN2225 | |
Moisture sensitive | |
phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride | |
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de benzènesulfonyle | |
7369 | |
98% |
98-09-9 | |
1.377 | |
132°C (270°F) | |
C6H5ClO2S | |
MFCD00007426 | |
606926 | |
14,1072 | |
Insoluble in water. Soluble in ether and alcohol. | |
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl | |
176.614 | |
176.62 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE DE SULFONYLE DE BENZÈNE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-636-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DB8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante