Learn More
Acide benzène-sulfonique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Description
Benzenesulfonic acid is mainly consumed by conversion to other specialty chemicals. A variety of pharmaceutical drugs are prepared as salts of benzenesulfonic acid and are known as besylates or besilates. The alkali metal salt of benzenesulfonic acid was once widely used in the production of phenol. It acts as an acid catalyst for direct esterification of amino acids and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide benzènesulfonique est principalement consommé par conversion à d’autres produits chimiques spécialisés. Une variété de médicaments pharmaceutiques sont préparés sous forme de sels de l’acide benzènesulfonique et sont connus sous le nom de besylates ou bestilates. Le sel de métaux alcalins de l’acide benzènesulfonique a été largement utilisé dans la production de phénol. Il agit comme un catalyseur acide pour l’estérification directe des acides aminés et des peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans le benzène. Insoluble dans les solvants non polaires.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
L’acide benzènesulfonique est principalement consommé par conversion à d’autres produits chimiques spécialisés. Une variété de médicaments pharmaceutiques sont préparés sous forme de sels de l’acide benzènesulfonique et sont connus sous le nom de besylates ou bestilates. Le sel de métaux alcalins de l’acide benzènesulfonique a été largement utilisé dans la production de phénol. Il agit comme un catalyseur acide pour l’estérification directe des acides aminés et des peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans le benzène. Insoluble dans les solvants non polaires.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzenesulfonic acid |
Point de fusion | ∼45°C to 50°C |
Densité | 1.32 |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN2585 |
Beilstein | 742513 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Merck Index | 14,1070 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in benzene. Insoluble in non-polar solvents. |