Learn More
Hydrate de chlorhydrate de benzamidine, 98 %, eau environ 10-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Benzamidine hydrochloride hydrate is a reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like enzymes, and serine proteases. It is a proteolytic inhibitor and apoptosis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de chlorhydrate de benzamidine est un inhibiteur réversible de la trypsine, des enzymes semblables à la trypsine et des protéases à sérine. Il s’agit d’un inhibiteur protéolytique et d’un réactif d’apoptose.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
L’hydrate de chlorhydrate de benzamidine est un inhibiteur réversible de la trypsine, des enzymes semblables à la trypsine et des protéases à sérine. Il s’agit d’un inhibiteur protéolytique et d’un réactif d’apoptose.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Benzamidine hydrochloride hydrate |
Point de fusion | 82°C to 85°C |
Notes de pourcentage du dosage | Eau ≈10 à 14 % |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 3594959 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | [amino(phenyl)methylidene]azanium |
Poids de la formule | 156.62 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur