Learn More
Chlorure de benzalkonium, distribution d‘alkyle de C8H17 à C16H33, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10504664
Chlorure de benzalkonium, distribution d‘alkyle de C8H17 à C16H33, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10504664
5 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10504664
Marque: Thermo Scientific Acros 215410051
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-54-5
Formule moléculaire C9H13ClN
Poids moléculaire (g/mol) 170.66
Numéro MDL MFCD00145757
Synonyme Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzalkonium chloride
Point de fusion 40.0°C
Forme physique Gel solide ou épais
Quantité 5 kg
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33
Merck Index 15, 1061
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene,almost insoluble in ether
Pourcentage de pureté 95.0 to 104.0% (anhydrous basis)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 0.98
Densité 0.9800g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467984 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number215410010,215411000,215410051
Numéro de lotA0463365 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number215410010,215411000,215410050,215410051
Numéro de lotA0461338 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number215410010,215411000,215410050,215410051
Numéro de lotA0459817 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2024 Catalog Number215410010,215411000,215410050,215410051
Numéro de lotA0458735 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2023 Catalog Number215410010,215411000,215410050,215410051
Nom du produit
Chlorure de benzalkonium, distribution d‘alkyle de C8H17 à C16H33, Thermo Scientific Chemicals >